Documenti fondamentali
687626
Sigma-Aldrich
3-Carboxyadamantane-1-acetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
91-95 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O4/c14-10(15)6-12-2-8-1-9(3-12)5-13(4-8,7-12)11(16)17/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,9+,12-,13-
YQXJBYAQGPMUEP-PUKADYQLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)