Documenti
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4237
P. eboll.
79-80 °C/760 mmHg
Densità
0.79 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3