Documenti fondamentali
686557
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Isobutane-1-13C
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CH13CH3
Peso molecolare:
59.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
gas
P. ebollizione
-12 °C (lit.)
Punto di fusione
-160 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)