Documenti fondamentali
685763
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-bromopyrazine
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-pyrazine-2,3-diamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
212-216 °C (dec.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1ncc(Br)nc1N
InChI
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-3(6)4(7)9-2/h1H,(H2,6,8)(H2,7,9)
CPYAUFLEMLTQAA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)