Key Documents
685410
Sigma-Aldrich
Methyl 1-acetyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
91-97 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)