157864
1-Acetylimidazole
98%
Sinonimo/i:
1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole, N-Acetylimidazole
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
99-105 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?