Documenti fondamentali
684627
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
6-Amino-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
162-166 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1nc(N)ccc1C#N
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-6(4-8)2-3-7(9)10-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)