Key Documents
684325
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]22/D +6.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4320
P. eboll.
197-199 °C/760 mmHg
Densità
0.890 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)