Documenti fondamentali
683884
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
85-90 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)