683671
Neopentylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylpropylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H13BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
85-89 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
- Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?