Documenti fondamentali
683337
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F2N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
216-220 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1nc2c(F)cc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H4F2N2S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6/h1-2H,(H2,10,11)
DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)