Documenti
683035
Sigma-Aldrich
1-Trifluoroacetyl piperidine
97%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoro-1-(piperidin-1-yl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4171
Densità
1.226 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)6(12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H2
BCJUMGSHTLYECD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Photoreactive probes that differentiate the binding sites of noncompetitive GABA receptor antagonists
  • Photoactive a-mannosides and mannosyl peptides
  • Inactivators of human cytochrome P450 2B6
  • Photoaffinity labeled fusidic acid analogues
  • Hydroxyamides as anticonvulsants
  • ET-18-OCH3 with antiproliferative properties
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C