Documenti fondamentali
68287
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1839458
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥98.5%
Tensione di vapore
5.11 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Densità
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)