Documenti fondamentali
682438
Sigma-Aldrich
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
α, α, α-Trifluoro-6-nitro-ortho-toluidine, 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)