Documenti fondamentali
682071
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester
97%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid hemiester
Scegli un formato
1 G
59,80 €
5 G
114,00 €
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
59,80 €
5 G
114,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
95-100 °C
Stringa SMILE
OB1OCc2ccccc12
InChI
1S/C7H7BO2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4,9H,5H2
XOQABDOICLHPIS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Oxaboroles and benzoxaboroles are useful substrates to prepare allylic and benzylic alcohols via Suzuki coupling.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 1148-1148 (2006)
Eric C Hansen et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(25), 8142-8143 (2006-06-22)
A novel mode of regiochemical control over the allylic [1,3]-transposition of silyloxy groups catalyzed by Re2O7 has been developed. This strategy relies on a cis-oriented vinyl boronate, generated from the Alder-ene reaction of homoallylic silyl ethers and alkynyl boronates, to