Documenti fondamentali
681687
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,2-phenylenediamine
95%
Sinonimo/i:
(2-Aminophenyl)-carbamic acid, tert-butyl ester, Mono-N-Boc-o-phenylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
109-114 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
KCZFBLNQOSFGSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 115, 1321-1321 (1993)
Jonathan L Sessler et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(32), 11442-11446 (2005-08-11)
The synthesis, characterization, and anion-binding properties of a series of 2,6-diamidopyridine dipyrromethane hybrid macrocycles is presented. As part of this work, a new method for effecting the oxidation of dipyrromethane-based macrocycles in organic solvents has been developed. The macrocyclic frameworks