Documenti fondamentali
680990
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diethylphospholano)ferrocene
Sinonimo/i:
R,R-Et-Ferrocelane
Scegli un formato
100 MG
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
111,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H40FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +380°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
85-91 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C[Fe]C.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@@H]3CC[C@@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m11.../s1
CPUKIDAUDCWIRT-QULUYMGFSA-N
Applicazioni
1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ferrocene can be used:
  • As a catalyst in the asymmetric hydrogenation reactions of olefins and ketones.[1]
  • As a component of a rhodium based precatalyst, applicable in the 2-methylenesuccinamic acid hydrogenation reaction.[2]
Note legali
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly efficient asymmetric hydrogenation of 2-Methylenesuccinamic acid using a Rh-DuPHOS catalyst
Cobley CJ, et al.
Organic Process Research & Development, 7(3), 407-411 (2003)
New chiral 1, 1′-bis (phospholano) ferrocene ligands for asymmetric catalysis
Burk MJ and Gross MF
Tetrahedron Letters, 35(50), 9363-9366 (1994)
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.