Documenti fondamentali
680907
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Iodoisovanillin, 4-Formyl-2-hydroxy-3-iodoanisole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
167-174 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Stringa SMILE
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)