Documenti fondamentali
680796
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-5-(3-pyridinyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
296-302 °C
Stringa SMILE
Sc1nnc([nH]1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
GAYWCADKXYCKCG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)