Documenti fondamentali
680745
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
57-61 °C
Stringa SMILE
Cc1nn(cc1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9-10(8-14)7-13(12-9)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,1H3
CVCOOKQWHMGEDQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)