Documenti fondamentali
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-bromo-2-chlorobenzene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10BrClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
58-62 °C
Stringa SMILE
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)