Key Documents
680044
Sigma-Aldrich
6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Chloropicolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
185-190 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Charalambos Skoutelis et al.
Journal of hazardous materials, 321, 753-763 (2016-10-12)
2-Chloropyridine, an important precursor of the chemical industry is also a persistent water pollutant. The genotoxicity of photolytically treated 2-chloropyridine aqueous solution to human lymphocytes initially increases and fluctuates during treatment finally reaching the control values after prolonged treatment. Intermediate
[Determination of nitrapyrin and its metabolite 6-chloropicolinic acid in the environment].
Iu A Buniatian et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 52-53 (1983-04-01)
Analytical method for nitrapyrin and 6-chloropicolinic acid residues in strawberry fruit and soil.
Y Iwata et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(2), 235-239 (1981-03-01)