Key Documents
679682
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
137-141 °C
Stringa SMILE
Cc1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
CMMURVLHXMNTHY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)