679089
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
66-70 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?