Documenti fondamentali
679062
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
197-205 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-7-2-1-3(6)8-4/h1-2H,(H2,6,7,8)
LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)