Documenti fondamentali
678899
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Cyano-2-fluoroiodobenzene
Scegli un formato
1 G
52,78 €
52,78 €
Prezzo di listino75,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
52,78 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,78 €
Prezzo di listino75,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
113-117 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)