Documenti fondamentali
678562
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene monooxide
kanata purity
Sinonimo/i:
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, S,S-Me-BozPhos
Scegli un formato
100 MG
49,75 €
49,75 €
Prezzo di listino99,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
49,75 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28OP2
Peso molecolare:
322.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,75 €
Prezzo di listino99,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
105-115 °C
Gruppo funzionale
phosphine oxide
phosphine
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)