Documenti
677817
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
C6H3OCH2CH3CHOB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
175-189 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(ccc1OCC)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6,12-13H,2H2,1H3
ODRRAKCLFURNFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges