Documenti fondamentali
676241
Sigma-Aldrich
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Sinonimo/i:
Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28I4Ru2
Numero CAS:
Peso molecolare:
978.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
234-236 °C
Stringa SMILE
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Note legali
A product of Umicore
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)