676179
Di-tert-butylneopentylphosphonium tetrafluoroborate
95%
Sinonimo/i:
Di-tert-butylneopentylphosphine tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
258-262 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)C[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.BF4/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;2-1(3,4)5/h10H2,1-9H3;/q;-1/p+1
UWNPUGYQGIWNRI-UHFFFAOYSA-O
Applicazioni
- Cocatalyst for palladium-catalyzed Kumada couplings
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?