Documenti fondamentali
675822
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-101 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)