Documenti fondamentali
675245
Sigma-Aldrich
3-Pentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11BrMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 675245, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
Densità
0.953 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(CC)[Mg]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
PLWIGERSUIOLRS-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)