Documenti fondamentali
675199
Sigma-Aldrich
Methane sulfonic acid-d
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3SO2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
167 °C/10 mmHg
Densità
1.496 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)