Documenti fondamentali
675180
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
116-120 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-3-1-2-8-6-11-5-4-10(8)9/h1-7H
ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Direct conversion of heteroaryl-carboxaldehydes to acetonitriles by treatment with cyanoethylphosphonate followed by samarium(II) iodide reduction.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 44, 2903-2903 (2003)
Neil Dalphin et al.
eNeuro, 7(3) (2020-04-24)
Membrane voltage oscillations in layer 1 (L1) of primary sensory cortices might be important indicators of cortical gain control, attentional focusing, and signal integration. However, electric field recordings are hampered by the low seal resistance of electrodes close to the
Articoli
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.