Documenti fondamentali
674001
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoromandelic acid
97%
Sinonimo/i:
2′,3′-Difluoro-2-hydroxyphenylacetic acid, 2,3-Difluoro-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-113 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
LBJOAPZLJUKPRG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)