Documenti fondamentali
673927
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-methylpiperidine-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Methyl-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4554
Densità
1.0134 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1(C)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4/c1-6-18-11(16)14(5)7-9-15(10-8-14)12(17)19-13(2,3)4/h6-10H2,1-5H3
ZQZVWDXMUCTNRI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor ABT-279
  • Building blocks for piperazine-based CCR5 antagonists
Replacement of the ester function with an amino group provides a key building block for piperazine-based CCR5 antagonists.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiao-Hua Jiang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(14), 3675-3678 (2004-06-19)
4-Substituted-4-aminopiperidine is an interesting structural motif found in a number of bioactive compounds. An efficient and convenient method for the synthesis of 4-differently substituted-4-aminopiperidine derivatives was described, employing isonipecotate as a starting material and Curtius rearrangement as a key step.