Documenti fondamentali
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
Scegli un formato
100 ML
246,50 €
246,50 €
Prezzo di listino493,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
246,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BrMgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
246,50 €
Prezzo di listino493,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)