Documenti fondamentali
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4727
P. ebollizione
32 °C/5 mmHg
Densità
0.967 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)