Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 327,00 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 914,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartishipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Visikol HISTO-M is an optical clearing agent designed specifically for microtissues, organoids, and spheroids, enabling rapid and easy visualization of tissues in 3D without altering the underlying cellular morphology. Visikol HISTO-M is fully compatible with immunostaining as well as many common other common fluorescent labels. Using Visikol HISTO-M with confocal-enabled High Content Analysis .
Application
- Optical clearing agent in tissue imaging studies
- Refractive index matching agent for microscopy
Visikol HISTO products are easy-to-use and ideal for rapid tissue clearing applications. Tissue clearing is completely reversible with no alteration to the tissue.
Features and Benefits
- Render tissue samples transparent for imaging.
- Achieve clearer, sharper images in antibody tissue staining applications.
- The Visikol HISTO tissue clearing process does not affect prior immunolabeling.
- Save time. The Visikol HISTO method is rapid relative to many popular current tissue clearing techniques.
- Retain morphology and lipid content in your samples.
- The HISTO tissue clearing method is easily reversible for follow up 2D histology/IHC or for 3D data validation against traditional histology.
- Non-toxic.
Legal Information
HISTO-M is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?