Documenti fondamentali
671711
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-N-Glycidylphthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -7 to -13°, c = 2.2 in chloroform
Punto di fusione
100-102 °C
Gruppo funzionale
ether
imide
Stringa SMILE
O=C1N(C[C@@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m1/s1
DUILGEYLVHGSEE-SSDOTTSWSA-N
Applicazioni
(R)-(-)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide may be used in the preparation of the following potential chiral solvating agents:[1]
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-2-hydroxy-1-phenyl-ethyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R,2S)-2-hydroxyindan-1-yl]amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-propyl]amino]propyl] isoindoline-1,3-dione
  • 2-[(2R)-2-hydroxy-3-[[(1S)-1-phenylethyl]-amino]propyl]isoindoline-1,3-dione
It may also be used in the synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1,3 (2H)-dione.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amino alcohol based chiral solvating agents: synthesis and applications in the NMR enantiodiscrimination of carboxylic acids.
Bozkurt S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 541-549 (2011)
A facile synthesis of 2-((5R)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)-1H-isoindole-1, 3 (2H)-dione.
Madhusudhan G, et al.
Indian J. Chem. B, 45, 1264-1268 (2006)