Documenti fondamentali
671517
Sigma-Aldrich
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H38N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
542.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
95% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C29H38N2O8/c32-27(11-12-28(33)34)30-13-5-15-36-17-19-38-20-18-37-16-6-14-31-29(35)39-21-26-24-9-3-1-7-22(24)23-8-2-4-10-25(23)26/h1-4,7-10,26H,5-6,11-21H2,(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)
VWGYNWSOHMVYGG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.