Documenti fondamentali
67074
Sigma-Aldrich
9-Methylguanine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-6-hydroxy-9-methylpurine
Scegli un formato
250 MG
216,00 €
1 G
647,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
216,00 €
1 G
647,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Beilstein:
174008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impurezze
≤1% guanine
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)