Documenti fondamentali
670413
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(4-Boc-aminobutyl)-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-N-(4-Boc-aminobutyl)glycine, Fmoc-Nlys(Boc)-OH
Scegli un formato
500 MG
249,90 €
249,90 €
Prezzo di listino357,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
249,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
249,90 €
Prezzo di listino357,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-14-8-9-15-28(16-23(29)30)25(32)33-17-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,22H,8-9,14-17H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
MNAXPVXIHALBEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)