Documenti fondamentali
669725
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-2-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylacetic acid, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)