Documenti fondamentali
66947
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)propionic acid, D-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
NCQJBPXXRXOIJD-HNNXBMFYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)