Documenti
669350
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrF3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.469
Densità
1.559 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(OC(F)(F)F)ccc1Br
InChI
1S/C8H6BrF3O/c1-5-4-6(2-3-7(5)9)13-8(10,11)12/h2-4H,1H3
ZKABPUGKDKWJIP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78.3 °C - closed cup