Documenti fondamentali
668613
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(chloromethyl)-4-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
2,6-Bis(chloromethyl)-p-cresol
Scegli un formato
10 G
96,00 €
96,00 €
Prezzo di listino192,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
96,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10Cl2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
96,00 €
Prezzo di listino192,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
76-83 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)