668435
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ethane
kanata purity
Stato
solid
Punto di fusione
67-72 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1P(CCP2[C@H](C(C)C)CC[C@H]2C(C)C)[C@H](C(C)C)CC1
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.