Documenti fondamentali
668141
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine
97%
Sinonimo/i:
4-Methylpyridazine-3,6-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
284-288 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(O)nnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)6-7-5(3)9/h2H,1H3,(H,6,8)(H,7,9)
QAVYOWFNXMHVEL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tami L Swenson et al.
Nature communications, 9(1), 19-19 (2018-01-04)
Metagenomic sequencing provides a window into microbial community structure and metabolic potential; however, linking these data to exogenous metabolites that microorganisms process and produce (the exometabolome) remains challenging. Previously, we observed strong exometabolite niche partitioning among bacterial isolates from biological