66733
4,6-Di-tert-butylresorcinol
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Di-tert-butyl-4,6-dihydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
120-125 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3